Learn More
BRAND™ Filling Tube for Dispensette™ S / S Organic
Manufactured from FEP, these Telescoping Filling Tubes adjust to various bottle heights.
23.55 - 32.90
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) buiten hals | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (metrisch) buiten hals | Lengte (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15408023
|
BRAND™
708212 |
6 mm | From 125 to 240 mm |
23.55
|
|
||||
15438023
|
BRAND™
708218 |
7.6 mm | From 170 to 330 mm |
32.90
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- FEP
Specificatie
FEP | |
1/Pk. |