Learn More
Tecator Indicator Solution, Reagecon
High-quality indicator solution produced from the highest quality raw materials and manufactured and tested under rigorous conditions.
Merk: Reagecon TECMXI01
Beschrijving
- Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
- For manual titrations; indicator titrant or analyte change color and this color change are by far the most important method of end point detection.
- This high-quality indicator solution facilitates end point detection, in a clear and unambiguous manner and is an imperative for accurate manual titrimetry.
Specificatie
Accuracy ± 0.1% | |
100 mL | |
Titration and Analyte Color Change |
Amber Glass Winchester Bottle GL45 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
- TECATOR MIXED INDICATOR SOLUTION
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H301 + H311 + H331-Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
- H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P330-De mond spoelen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P361 + P364-Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens deplaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften..
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: METHANOL