Learn More
TBS, Tris Buffered Saline, 1X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents
44.80
Specificatie
Chemische naam of materiaal Tris Buffered Saline
Naamnotitie 1X Solution, pH 7.4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Kookpunt 100°C
Kleur Colorless
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10467583
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP2472-1
1 L Nalgene Poly Bottle
44.80
1 liter
Beschrijving
Beschrijving
Tris Buffered Saline (TBS) is used in biochemical and molecular biology applications.
Specificatie
Specificatie
Tris Buffered Saline
7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Colorless
DNase free
TBS
1X Solution, pH 7.4
100°C
Liquid
Protease free
Molecular Biology
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : RT