Learn More
Tantalum Solution for ICP, 1g/L, HNO3/HF Matrix, Fisher Chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
64.00 - 145.00
Specificatie
Oplossing bevat | HNO3 |
---|---|
Concentratie | 1 g/L |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12983514
![]() |
Fisher Chemical
S 057 100 |
100 mL |
64.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
12993514
![]() |
Fisher Chemical
S 057 250 |
250 mL |
96.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
12903524
![]() |
Fisher Chemical
S 057 500 |
500 mL |
145.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Specificatie
HNO3 | |
1 g/L |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Single-element Standard Solution for ICP. Tantalum (Ta) 1000mg/l in HNO3 5%,HF 1%
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .