Learn More
Hamilton™ Injectiespuitnaalden
The gas-tight version of the original 700 series syringes.
Merk:  Hamilton™ 81108
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10201242
  • 213.00 / 1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
  • Ideal for dispensing volumes from 1 up to 500 μL
  • A variety of volumes, lengths, and gauges available
Specificatie
Specificatie
Not Autoclavable
Gastight
50°C
1 Ea.
Custom
9.02 mm
34.5 bar
1725
250 μL
Cemented