Learn More
Sulfuric Acid, 4M, Chem-Lab
Ideal for titrations in laboratory applications. Sulfuric Acid, 4M, Chem-Lab is a solution of 392.32g H2SO4 per liter of water for use in volumetric analysis. Also known as battery acid, which is used in lead-acid batteries.
70.41 - 197.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Moleculaire formule H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL-nummer MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11923313
Bekijk documenten
Chem Lab
CL05.2624.1000
1 L
70.41
11933313
Bekijk documenten
Chem Lab
CL05.2624.9010
10 L
197.00
Beschrijving
Beschrijving
Sulfuric acid is a highly corrosive, strong mineral acid that shows different properties depending upon its concentration. It is a pungent-ethereal, colorless to slightly yellow viscous liquid. Sulfuric acid is a diprotic acid that is hygroscopic. Concentrated sulfuric acid has strong dehydrating and oxidizing properties. Dilute sulfuric acid is a good electrolyte.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-93-9, 7732-18-5
98.07
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
sulfuric acid
H2O4S
MFCD00064589
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
CHEBI:26836
OS(O)(=O)=O
Specificatie
<1
7664-93-9, 7732-18-5
0°C
4mol/L
Odorless
8N (±0.016, 20°C)
Liquid
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
sulfuric acid
1118
98.08g/mol
Colorless
392.32g H2SO4 per 1L H2O
100°C
1.23g/mL
Polyethylene
H2O4S
MFCD00064589
Soluble in Water
OS(O)(=O)=O
98.07
CHEBI:26836
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Keep container tightly closed.
Productidentificatie
  • Sulfuric acid 4 mol/l
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P311-NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sulphuric acid