Learn More
Succinyl Chloride, ca. 95%, Thermo Scientific Chemicals
34.17 - 283.41
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 543-20-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H4Cl2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 154.98 |
MDL-nummer | MFCD00000749 |
InChI Key | IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate |
PubChem CID | 10970 |
IUPAC Name | butanedioyl dichloride |
SMILES | C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10725971
|
Thermo Scientific Acros
132840250 |
25 g | Glass bottle |
34.17
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10396680
|
Thermo Scientific Acros
132841000 |
100 g | Glass bottle |
80.00
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10348993
|
Thermo Scientific Acros
132845000 |
500 g | Glass bottle |
283.41
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
543-20-4 | |
154.98 | |
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N | |
10970 | |
C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl |
C4H4Cl2O2 | |
MFCD00000749 | |
succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate | |
butanedioyl dichloride |
Specificatie
Succinyl chloride | |
16°C to 17°C | |
1.4070g/mL | |
76°C | |
ca. 95% | |
ClCOCH2CH2COCl | |
MFCD00000749 | |
15, 9004 | |
succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate | |
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N | |
butanedioyl dichloride | |
10970 | |
ca. 95% |
543-20-4 | |
Colorless to Brown | |
190°C | |
Authentic | |
C4H4Cl2O2 | |
1.4700 to 1.472 | |
02, IV, 1921 | |
1.407 | |
Solubility in water: decomposes | |
C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl | |
154.98 | |
154.98 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-838-
- Succinyl chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.