Learn More
Styrene, 99.5%, for analysis, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-42-5 | C8H8 | 104.15 g/mol
29.89 - 42.33
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 100-42-5, 98-29-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H8 |
Molecular Weight (g/mol) | 104.15 |
MDL-nummer | MFCD00008612,MFCD00084450 |
InChI Key | PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene |
PubChem CID | 7501 |
ChEBI | CHEBI:27452 |
IUPAC Name | styrene |
SMILES | C=CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10627362
|
Thermo Scientific Acros
220532500 |
250 mL | Glass bottle |
29.89
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10791491
|
Thermo Scientific Acros
220530010 |
1 L | Glass bottle |
42.33
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
100-42-5, 98-29-3 | |
104.15 | |
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N | |
7501 | |
styrene |
C8H8 | |
MFCD00008612,MFCD00084450 | |
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene | |
CHEBI:27452 | |
C=CC1=CC=CC=C1 |
Specificatie
Styrene | |
100-42-5, 98-29-3 | |
0.9060g/mL | |
31°C | |
99.4% min. (GC) | |
C6H5CH=CH2 | |
MFCD00008612,MFCD00084450 | |
15, 8990 | |
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene | |
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N | |
styrene | |
104.15 | |
CHEBI:27452 | |
104.15 | |
Analysis |
p.a. | |
-31.0°C | |
145.0°C to 146.0°C | |
Authentic | |
C8H8 | |
1.5460 to 1.5480 | |
05, 474 | |
0.906 | |
Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,cs2,ccl4,dissolves organic substances and polymers | |
C=CC1=CC=CC=C1 | |
10 to 20ppm p-tert-butylcatechol | |
7501 | |
0.695 mPa.s (25°C) | |
99.5% | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
May be fatal if swallowed and enters airways.<br/
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wear protective gloves/prote
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-851-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WL3675000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Styrene
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P331-GEEN braken opwekken.