Learn More
Techne™ Probe Insert Block for Tecal 140/425
The probe inserts are made from aluminium or aluminium-bronze and must be ordered separately from the calibrator. Each insert is stamped for identification. A blank insert is available (please enquire) which may be drilled to suit your application.
620.00 - 870.00
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) Tecal 140/425
Materiaal Aluminum
Type Probe Insert Block
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13583390
Bekijk documenten
Techne™
16114-30
5 x 6 mm
630.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11960109
Bekijk documenten
Techne™
16114-36
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm
620.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
13593390
Bekijk documenten
Techne™
16114-44
20 mm
870.00
1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Aluminium inserts
  • Immersion depth 114.3 mm
Specificatie
Specificatie
Tecal 140/425
Aluminum
Probe Insert Block