Learn More
BD Streptavidin HRP Solution
Streptavidin is a non-glycosylated protein that is prepared chromatographically from the bacterium Streptomyces avidinii. Streptavidin homotetramers have a particularly high, non-covalent binding affinity for biotin.
Merk: BD 554066
268.28 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
- Each investigator should titrate the reagent to obtain optimal results
- Use in ELISA, immunocytochemistry, and immunohistochemistry
Specificatie
Red | |
7.2 | |
Store undiluted at 4°C. Protect from prolonged exposure to light. Do not freeze. | |
ELISA |
HRP | |
1 mL | |
Liquid | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150 as preservative |
Veiligheid en behandeling
- Streptavidin-HRP ELISA
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf overeenkomstig de van toepassing zijnde wetten en voorschriften.