Learn More
Huenersdorf™ Storage bins
296.00
Specificatie
Type | Storage Bin |
---|---|
Vorm | Rectangular |
Type montage | Stackable |
Voor gebruik met (toepassing) | Food Safe |
Produktcode | Merk | Afmetingen (L x B x H) | Kleur | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Afmetingen (L x B x H) | Kleur | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
17561965
|
Huenersdorf™
673300 |
240 x 145 x 125 mm | Blauw |
296.00
26 stuks |
|
||||
Specificatie
Storage Bin | |
Rectangular | |
Stackable | |
Food Safe |