Learn More
Sampling Systems™ Standard Sampler Cleaning Brushes
Ensure that the sampler is properly cleaned in order to prevent cross contamination. Sampling Systems™ Standard Sampler Cleaning Brushes are a range of brushes that are ideal for cleaning both stainless steel and plastic samplers.
25.55 - 44.65
Specificatie
Producttype Cleaning Brush
Materiaal handgreep Aluminum
Diameter (metrisch) borstelhaar 30 mm
Voor gebruik met (apparatuur) Tubes with 15 to 30mm Diameter
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15859401
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8020A-1100
1100 mm
31.90
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15869401
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8020A-1600
1600 mm
38.30
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15879401
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8020A-2100
2100 mm
44.65
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15889401
Bekijk documenten
Sampling Systems™
8020A-600
600 mm
25.55
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Hygienic nylon brushes
  • Robust aluminum handle
  • Standard brush shape
Specificatie
Specificatie
Cleaning Brush
Aluminum
30 mm
Tubes with 15 to 30mm Diameter