Learn More
Zwiebel™ Roestvrijstalen pincet
Use to handle E/F weights classes from 1g to 200g
Brand: Zwiebel™ PBI2812K
Specifications
Antimagnetische punt met PVC-coating | |
Roestvrij staal | |
Geschikt voor gewichten van 100 g tot 2 kg |
1 per pak | |
200 mm | |
Pincet |