Learn More
RUBIS Roestvrijstalen pincet
Long Tail Tweezers - Antimagnetic/Anti-acid SS, Serrated Handle
Specificatie
Soort punt | Straight, Round, Blunt, Serrated |
---|---|
Materiaal | Anti-acid, Anti-magnetic Stainless Steel |
Producttype | Long Tail Tweezers |
Hoeveelheid (aantal per doos) | Each |
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Lengte (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Lengte (metrisch) | Lengte (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10143442
![]() |
RUBIS
232/10 SA |
255 mm | 10.04 in. | ||||||
Beschrijving
- Long Tail Tweezers
- 100% Made in Switzerland
- Anti-acid/Antimagnetic Stainless Steel
- Serrated handles
- Serrated tips for better grip
- Blunt tips
- Suitable for cryogenics applications
- Strong
Specificatie
Straight, Round, Blunt, Serrated | |
Anti-acid, Anti-magnetic Stainless Steel | |
Long Tail Tweezers | |