Learn More
Wuertt Celluloid™ Roestvrijstalen buisjesrek
Merk: Wuertt Celluloid™ 52741213
This item is not returnable.
View return policy
Specificatie
4 x 12 | |
4 x 12 | |
Roestvrij staal | |
Voor reageerbuisje | |
250 mm | |
70 mm |
Buisjesrek | |
Tubes (18 mm) | |
48 | |
Pakket 1 | |
90 mm | |
18 mm |