Learn More
Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand
Transport your test tubes safely with the Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand.
Merk:  Bochem™ 8290
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10604612
  • 25.25 / 1 stuk
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Rectangular
  • Height: 90mm
Specificatie
Specificatie
Test Tube Rack
18/10 roestvrij staal
Z-shaped
1 Each
50 mm
13 mm
Tubes (13 mm)
50
1 Each
50 x 165 mm
85 mm