Learn More
Bochem™ Roestvrijstalen spatels
Wordt gebruikt voor een groot aantal verschillende toepassingen
7.00 - 88.20
Specificatie
Aantal Elk 1
Producttype Spatel
Mesmateriaal Roestvrij staal
Diameter (metrisch) buiten 1 mm
Materiaal handgreep Houten
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Lengte (metrisch) mes Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Lengte (metrisch) Lengte (metrisch) mes Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10454471
Bekijk documenten
Bochem™
3490
165 mm 75 mm
7.90
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10098450
Bekijk documenten
Bochem™
3493
250 mm 150 mm Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
11805061
Bekijk documenten
Bochem™
3493
250 mm 150 mm
88.20
10 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10140271
Bekijk documenten
Bochem™
3494
275 mm 165 mm
9.35
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10058290
Bekijk documenten
Bochem™
3496
365 mm 250 mm
16.50
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10615251
Bekijk documenten
Bochem™
3497
415 mm 300 mm
19.90
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Houten handgreep
  • Gemaakt van roestvrij staal
Specificatie
Specificatie
Elk 1
Roestvrij staal
Houten
Spatel
1 mm
Roestvrij staal