Learn More
Bochem™ Roestvrijstalen apothekersspatel
Met roestvrijstalen blad
Merk: Bochem™ 3495
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Wooden handle
- Long blade
Specificatie
Elk 1 | |
200 mm | |
32 mm | |
Hout | |
Houten handgreep |
Spatel | |
32 mm | |
Roestvrij staal | |
Roestvrij staal | |
310 mm |