Learn More
Tenak™ Stainless Steel Freezer Rack, 130 mm Box Height
Stainless Steel Freezer Rack is designed for use with freezers.
103.02 - 131.00
Specificatie
Registraties | Boxes |
---|---|
Materiaal | Stainless Steel |
Voor gebruik met (apparatuur) | Freezers |
Hoogte (metrisch) | 130 mm |
Produktcode | Merk | Registraties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Registraties | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12425950
|
Tenak™
TE25180 |
Boxes | N/A | ||||||
12435950
|
Tenak™
TE25182 |
Boxes | N/A | ||||||
12445950
|
Tenak™
TE25184 |
Boxes | N/A | ||||||
12455950
|
Tenak™
TE25186 |
Boxes | N/A | ||||||
12465950
|
Tenak™
TE25188 |
Boxes | N/A | ||||||
Beschrijving
- For use with freezers
- Constructed of stainless steel
Specificatie
Boxes | |
Stainless Steel | |
Freezers | |
130 mm |