Learn More
Stainless Steel foil, 0.05mm (0.002in) thick, Type 304, Thermo Scientific Chemicals
Merk: Thermo Scientific Alfa Aesar 041582.GH
66.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beschrijving
It is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Stainless Steel foil, Type 304 | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
100 x 100 mm | |
Foil |
0.05mm (0.002 in.) thick | |
MFCD00148499 | |
It is insoluble in water. |
Veiligheid en behandeling
- Stainless steel foil, type 304
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nickel