Learn More
OHAUS™ Stainless Steel Flask Clamp
OHAUS™ Stainless Steel Flask Clamp is designed to securely grip and position various sizes of flasks.
37.45 - 48.25
Specificatie
Type | Flask Clamp |
---|---|
Materiaal | Stainless Steel |
Kleur | Silver |
Jaw Type | Four Interlocking |
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Voor gebruik met (apparatuur) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15762499
|
OHAUS™
30400084 |
10 mL Flask |
37.50
1 stuk |
|
|||||
15772499
|
OHAUS™
30400085 |
25 mL Flask |
37.50
1 stuk |
|
|||||
15782499
|
OHAUS™
30400086 |
50 mL Flask |
37.45
1 stuk |
|
|||||
15792499
|
OHAUS™
30400087 |
125 mL Flask |
37.45
1 stuk |
|
|||||
15702509
|
OHAUS™
30400088 |
250 mL Flask |
42.75
1 stuk |
|
|||||
15712509
|
OHAUS™
30400089 |
500 mL Flask |
48.25
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
- Constructed of stainless steel
- For use with flasks
- Designed to securely hold flask in place
Specificatie
Flask Clamp | |
Stainless Steel | |
Silver | |
Four Interlocking |