Learn More
Gilson™ Stainless Steel Connectors
Metal sleeve connectors for small bore tubing
166.00 - 235.00
Specificatie
Materiaal Stainless Steel
Verpakkingshoeveelheid 5 Set
Inclusief Metal sleeve
Producttype Connector
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10444522
Bekijk documenten
Gilson™
F117986
0.8 mm
235.00
5 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10434522
Bekijk documenten
Gilson™
F117985
0.6 mm
225.00
5 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10183092
Bekijk documenten
Gilson™
F117987
1.1 mm
166.00
5 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Silicone (Versilic™) tubing—is biologically neutral and does not inhibit cell culture while meeting European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
  • ISOVERSINIC™ tubing—shows excellent resistance to strong acids, oxidizing agents, and aromatic and chlorinated solvents.
  • PharMed™ tubing—meets European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
  • PVC (Tygon™) tubing—handles virtually all inorganic chemicals found in the lab and can be used in corrosive environments.
Specificatie
Specificatie
Stainless Steel
5 Set
Metal sleeve
Connector