Learn More
Sampling Systems™ Stainless Containers
High quality, crevice free finish makes these containers ideal for the most demanding of applications. Sampling Systems™ Stainless Containers are ideal for use with powders and liquids.
Merk: Sampling Systems™ A416-1
This item is not returnable.
View return policy
Descrizione
- Multi purpose containers
- Robust construction
- Crevice free interior
- Standard lid (tri-ferrule style BS 4825-3)
- All welds ground and polished
- Complete with lid, silicone gasket (FDA compliant) and clampband
- 316L stainless steel body and lid
Specifica
Yes | |
1 L | |
98 mm | |
160 mm |
Stainless Steel (316L) | |
Stainless Steel | |
100 mm | |
Lid, clamp and seal |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto