Learn More
OHAUS™ Specialty Water Bath Clamp
OHAUS™ Specialty Water Bath Clamp designed to securely grip and position laboratory glassware.
35.90 - 51.25
Specificatie
Type Specialty Water Bath Clamp
Materiaal Nickel-plated
Voor gebruik met (apparatuur) Water Bath
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15742289
Bekijk documenten
OHAUS™
30392240
Small
35.90
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
15752289
Bekijk documenten
OHAUS™
30392241
Large
51.25
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
  • Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects.
  • Nickel-plated zinc clamps offer high-tensile strength at an economical price.
Specificatie
Specificatie
Specialty Water Bath Clamp
Nickel-plated
Water Bath