Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges
Use anywhere dessiccation is needed, including analytical balance cases and precision laboratory instruments. SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges fit Space Saver desiccators, in addition to other plastic desiccators of similar size.
Merk:  Bel Art™ F42048-0100
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11867913
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Inert, noncorrosive and nontoxic silica gel
  • Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes color from blue to pale pink as it absorbs moisture
  • Highly porous membrane covers the dish, providing excellent moisture absorption
  • Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
  • For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour
  • Individually foil sealed
  • Fits Space Saver dessicator, in addition to other plastic dessicators of similar size
Informatie over bestelling
Fits Bel-Art Space Saver Desiccator (Mfr. No. 420320000) and other desiccators of similar size.
Specificatie
Specificatie
10 cm
Aluminium
Gebruik koffers voor analytische weegschalen en precisie-laboratoriuminstrumenten
Droogmiddelcartridge
Ja
3.93 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Disposable Desiccant Cartridge
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • EUH208-Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: cobalt dichloride
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen