Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges
Use anywhere dessiccation is needed, including analytical balance cases and precision laboratory instruments. SP Scienceware™ Reuseable/Disposable Desiccant Cartridges fit Space Saver desiccators, in addition to other plastic desiccators of similar size.
Merk: Bel Art™ F42048-0065
Beschrijving
- Inert, noncorrosive and nontoxic silica gel
- Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes color from blue to pale pink as it absorbs moisture
- Highly porous membrane covers the dish, providing excellent moisture absorption
- Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
- For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour
- Individually foil sealed
- Fits Space Saver dessicator, in addition to other plastic dessicators of similar size
Informatie over bestelling
Fits Bel-Art Space Saver Desiccator (Mfr. No. 420320000) and other desiccators of similar size.
Specificatie
6.5 cm | |
Aluminium | |
Gebruik koffers voor analytische weegschalen en precisie-laboratoriuminstrumenten |
Droogmiddelcartridge | |
Ja | |
2.55 in. |
Veiligheid en behandeling
- Disposable Desiccant Cartridge
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Kankerverwekkendheid Categorie 1B
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H360F-Kan de vruchtbaarheid schaden.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH208-Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: cobalt dichloride