Learn More
Cytiva SOURCE™ 30S Chromatography Media
Chemically stable cation exchanger for high resolution polishing purification of proteins, peptides and oligonucleotides
Merk:  Cytiva 17-1273-01
Produktcode. 11500814
  • 925.00 / 50mL
Beschrijving
Beschrijving
  • Average particle size: 30μm
  • Ligand: sulphonate group
  • Matrix: polystyrene/divinylbenzene
  • pH stability working range: 2 to 13
  • Available in 50mL bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
50 mL
For High Resolution Polishing PurifiCatIon of Proteins, Peptides and Oligonucleotides
Source 30 S chromatography media
30 μm
10 cm
Polystyrene/Divinylbenzene
20% Ethanol, 0.2 M Sodium Acetate
Stable in common Ion Exchange Buffers
4°C to 30°C
2000 cm/Hoμr
3.93 in.
1000 kPa
2 to 13
Sulphonate Group
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • SOURCE 30S, 50 ml
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ethanol