Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Heptahydrat, ≥ 98 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10175503
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-85-6
Summenformel H15Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 268.06
MDL-Nummer MFCD00149180
InChI-Schlüssel LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
PubChem CID 6096963
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Heptahydrat
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Schmelzpunkt 48.0°C
Farbe Weiß
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15, 8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 268.07
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung >48°C
Dichte 1.67
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt