Learn More
Sodium Perchlorate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
83.90 - 131.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7791-07-3 |
---|---|
Moleculaire formule | ClH2NaO5 |
Molecular Weight (g/mol) | 140.45 |
MDL-nummer | 149164 |
InChI Key | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate |
PubChem CID | 516899 |
IUPAC Name | sodium;perchlorate;hydrate |
SMILES | O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10316150
|
Fisher Chemical
S/5960/50 |
250 g |
83.90
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10775341
|
Fisher Chemical
S/5960/53 |
500 g |
131.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7791-07-3 | |
140.45 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
516899 | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
ClH2NaO5 | |
149164 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
sodium;perchlorate;hydrate |
Specificatie
130°C | |
White | |
Solid | |
149164 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;perchlorate;hydrate | |
516899 | |
Plastic powder jar |
7791-07-3 | |
6.0 to 8.0 | |
ClH2NaO5 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] | |
140.45 | |
140.46g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Sodium perchlorate monohydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.