Learn More
Sodium perchlorate, ACS reagent, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7601-89-0 | ClNaO4 | 122.44 g/mol
48.06 - 486.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7601-89-0
Moleculaire formule ClNaO4
Molecular Weight (g/mol) 122.44
InChI Key BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
PubChem CID 522606
IUPAC Name sodium;perchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12655087
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
447421000
100 g Plastic bottle
48.06
12675087
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
447425000
500 g Plastic bottle
145.73
12652916
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
447420025
2.5 kg Plastic bottle
486.42
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7601-89-0
122.44
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
sodium;perchlorate
ClNaO4
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
522606
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Specificatie
Sodium perchlorate
7601-89-0
NaClO4
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
sodium;perchlorate
522606
ACS Reagent
482.0°C
ClNaO4
15,8784
Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
122.44
122.44
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause fire or explosion; strong oxidizer.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-511-9
Productidentificatie
  • Sodium perchlorate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Oxiderende vaste stof Categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H271-Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H373-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.