Learn More
Sodium Nitrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥99.5%
48.18 - 250.83
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7631-99-4
Moleculaire formule NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.99
MDL-nummer MFCD00011119
InChI Key VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC Name sodium;nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15683420
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31440-100G
100 g
72.86
15603430
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31440-500G
500 g
48.18
15693420
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31440-1KG
1 kg
79.30
15623430
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31440-6X500G
6 x 500 g
250.83
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7631-99-4
84.99
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
sodium;nitrate
NNaO3
MFCD00011119
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specificatie
Sodium Nitrate
7631-99-4
NaNO3
1498
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium;nitrate
24268
84.99g/mol
ACS/puriss. p.a.
Reag. ISO
NNaO3
MFCD00011119
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
84.99
CHEBI:63005
≥99.5%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P220-P305 + P351 + P338
H272-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WC5600000
Productidentificatie
  • Sodium nitrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Oxiderende vaste stof Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Sodium nitrate