Learn More
Natriummetavanadat, typischerweise 96 %, V 38 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407916
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 13718-26-8 | NaO3V | 121.93 g/mol
Sodium metavanadate is used as an analytical reagent and mordant. It is also found to be useful in the photography industry and the pharmaceutical industry. In addition to this, it is used in the making of vanadium alloy and vanadium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 13718-26-8
Summenformel NaO3V
Molekulargewicht (g/mol) 121.93
MDL-Nummer MFCD00011125
InChI-Schlüssel CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881
PubChem CID 4148882
ChEBI CHEBI:75221
SMILES [Na+].[O-][V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metavanadate
Schmelzpunkt 630°C
Namenshinweis V 38% min.
Farbe Weiß
Physikalische Form Brocken und Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich Typically 96%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Natrium; Oxido(dioxo)vanadium
Formelmasse 121.93
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Off-white to light orange powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metavanadate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium metavanadate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt