Learn More
Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
174.00 - 467.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12141-67-2
Moleculaire formule H2Na6O40W12
MDL-nummer MFCD00150663
Synoniem Sodium polytungstate
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10603702
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
304100500
50 mL Glass bottle
174.00
10693502
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
304102500
250 mL Glass bottle
467.00
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12141-67-2
H2Na6O40W12
MFCD00150663
Sodium polytungstate
Specificatie
Sodium metatungstate
2.82 Density Solution in Water, Stabilized
H2Na6O40W12
MFCD00150663
Sodium polytungstate
2986.13
2.82
Green to Yellow
12141-67-2
Na6[H2W12O40]
2.8200g/mL
Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
≥67% (WO3)
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement:
Causes serious eye damage.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.