Learn More
Sodium iodide, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99.5%
92.60 - 4111.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7681-82-5
Moleculaire formule INa
Molecular Weight (g/mol) 149.894
MDL-nummer MFCD00003532
InChI Key FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC Name sodium;iodide
SMILES [Na+].[I-]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15695300
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
383112-100G
100 g
92.60
15625310
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
383112-500G
500 g
320.54
15615310
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
383112-2.5KG
2.5 kg
1333.22
15605310
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
383112-12KG
12 kg
4111.20
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7681-82-5
149.894
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
5238
sodium;iodide
INa
MFCD00003532
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CHEBI:33167
[Na+].[I-]
Specificatie
Sodium iodide
INa
MFCD00003532
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
[Na+].[I-]
149.894
CHEBI:33167
≥99.5%
7681-82-5
NaI
UN3077
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
sodium;iodide
5238
149.89g/mol
Vapor Density: >1 (vs air)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P273-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : WB6475000
Productidentificatie
  • Sodium iodide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Sodium iodide