Learn More
Sodium Hydroxide Solution Methanolic 1M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
94.50 - 227.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-73-2
Moleculaire formule HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10765141
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/7625/PB15
1 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10696832
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/7625/17
2.5 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
3548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Specificatie
Colorless
HNaO
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
Liquid
1310-73-2
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
HDPE plastic bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sodium hydroxide, solution 1M, methanolic solution
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Methyl alcohol, Sodium hydroxide