Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M NaOH (0.1N), Honeywell Fluka™
Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M NaOH (0.1N)
30.76 - 226.48
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Moleculaire formule | HNaO |
Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
MDL-nummer | MFCD00003548 |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC Name | sodium;hydroxide |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15634910
|
Honeywell-Fluka
35263-1L |
1 L | Plastic Bottle |
30.76
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15664910
|
Honeywell-Fluka
35263-5L-VP |
5 L | VOLPAC™ CONTAINER |
131.64
5 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15654910
|
Honeywell-Fluka
35263-5L |
5 L | Plastic Bottle |
74.92
5 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15674910
|
Honeywell-Fluka
35263-6X1L |
6 x 1 L | Plastic Bottle |
159.91
6 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15624910
|
Honeywell-Fluka
35263-10L-VP |
10 L | VOLPAC™ CONTAINER |
226.48
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15644910
|
Honeywell-Fluka
35263-4X5L |
4 x 5 L | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodium;hydroxide |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Specificatie
Sodium hydroxide solution | |
HNaO | |
0.1M | |
NONH for all modes of transport | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;hydroxide | |
14798 | |
40g/mol |
1310-73-2 | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
3 mmHg (37°C) |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Sodium hydroxide solution
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P406-In corrosiebestendige/ houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide; caustic soda