Learn More
Sodium Hydroxide, 5N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
112.00 - 170.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Moleculaire formule | HNaO |
Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC Name | sodium;hydroxide |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15177153
|
Avantor J.T.Baker
5671-02 |
1 L | Narrow Mouth Poly Bottle |
112.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15578354
|
Avantor J.T.Baker
5671-03 |
4 L | Cubetainer | N/A | |||||
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2 | |
39.997 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
HNaO | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodium;hydroxide |
Specificatie
Sodium Hydroxide | |
1310-73-2 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
BAKER ANALYZED™ Reagent |
5N Volumetric Solution | |
HNaO | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;hydroxide | |
14798 | |
40 | |
1L = 1.17kg |
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P405-Achter slot bewaren.