Learn More
Natriumhydroxid, 0.5 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363747
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Natriumhydroxid, HNaO, CAS-Nummer-1310-73-2, Aetznatron, Ascarit, Ätznatron, Soda, ätzend, Natronlauge, Natriumhydrat, Natriumhydroxid, Na-OH Natriumhydroxidlösung, weiß ätzend, 1 l, farblose Lösung, CHEBI:32145, DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III, 215-185-5, 40
Sodium hydroxide, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydroxide
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 20 L
Löslichkeitsinformationen Miscible with glycerol,ethanol and methanol. Immiscible with acetone and ether.
Formelmasse 40
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Colorless solution
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt