Learn More
Sodium Hydroxide, 0.5M, Chem Lab™
40.25 - 160.00
Specificatie
pH >12
Kleur Colorless
Concentratie 20g NaOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
Dichtheid 1.02g/mL
Oplosbaarheidsinformatie Soluble in Water
Geur Odorless
Fysische vorm Liquid
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11963223
Bekijk documenten
Chem Lab
CL05.1417.1000
1 L
40.25
11993223
Bekijk documenten
Chem Lab
CL05.1417.9010
10 L
141.00
11903233
Bekijk documenten
Chem Lab
CL05.1417.9520
20 L This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
>12
20g NaOH/l H2O = 0.5 N (±0.001/20°C)
Soluble in Water
Liquid
Colorless
1.02g/mL
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Closed in a well ventilated place.
Productidentificatie
  • Sodium hydroxide 0.5 mol/l
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P311-NA (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide