Learn More
Natriumhydrogenphosphat, wasserfrei, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782146
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Sodium hydrogen phosphate is used in food and water treatment in conjunction with trisodium phosphate. It is used as an emulsifier and buffer in foods and pharmaceuticals, anti-caking additive in powdered products, dietary supplement, scale inhibitor, reagent and buffer in analytical chemistry. It finds application in detergents, cleaning agents, textile, leather auxiliary, fertilizers and galvanoplastics. Further, it is used as a saline laxative to treat constipation. It inhibits the calcium scale formation in water treatment plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium hydrogen phosphate, anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulate
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol,methanol and n-octanol.
Formelmasse 141.98
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White granular
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt