Learn More
Sodium Dodecylsulfate, 10% Solution, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
57.20 - 148.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 151-21-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C12H25NaO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 288.38 |
MDL-nummer | MFCD00036175 |
InChI Key | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15825428
|
Thermo Scientific
J77504.AE |
100 mL | Nalgene bottle |
57.20
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15835428
|
Thermo Scientific
J77504.AP |
500 mL | Nalgene bottle |
132.00
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15845428
|
Thermo Scientific
J77504.K2 |
1 L | Nalgene bottle |
148.00
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:8984 |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Specificatie
Sodium Dodecylsulfate | |
Solution | |
C12H25NaO4S | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium dodecyl sulfate | |
3423265 |
151-21-3 | |
10% Solution | |
MFCD00036175 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 |
Veiligheid en behandeling
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P332+P313-P362
H315-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 205-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WT1050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures