Learn More
SDS Solution, 20% Sodium Dodecyl Sulfate Solution, Molecular Biology/Electrophoresis, Fisher BioReagents™
33.20 - 64.65
Chemische identificatiekenmerken
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Moleculaire formule C12H25NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI Key DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synoniem Sodium lauryl sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10607633
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP1311-200
200 mL Poly Bottle
33.20
200 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10607443
Bekijk documenten
Fisher BioReagents
BP1311-1
1 L Nalgene Poly Bottle
64.65
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
SDS Solution, 20% Sodium Dodecyl Sulfate Solution, Molecular Biology/Electrophoresis
  • DNase, RNase, and protease-free premixed solution containing 20% SDS for protein extraction and DNA extraction procedures
  • Reduce preparation time by using this premade SDS solution
  • SDS is a commonly used detergent in protein purification, polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE), and other molecular biology applications
  • SDS is also used to disrupt cell membranes and dissociate nucleic acid-protein complexes in DNA extraction procedures
  • Intended for research use only; not for human or animal diagnostic purposes
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
151-21-3, 7732-18-5
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
C12H25NaO4S
MFCD00036175
Sodium lauryl sulfate, SDS
CHEBI:8984
Specificatie
0.4 max. (0.1% solution) at 230nm, 0.1 max. (0.1% solution) at 280nm
Colorless
151-21-3, 7732-18-5
100°C
19.5 to 20.5%
DNase-, RNase- and Protease-Free
C12H25NaO4S
MFCD00036175
Sodium lauryl sulfate, SDS
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
≥99%
Sodium Dodecyl Sulfate
20% Solution
Liquid
1.01g/cm³
Pass Test
(as Fatty Alcohol Sulfate): ≥99%
CH3(CH2)10CH2OSO3Na
15, 8768
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium;dodecyl sulfate
3423265
288.38
Electrophoresis/Molecular Biology
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : RT
Productidentificatie
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.