Learn More
Sodium Borohydride, Technical, SLR, Fisher Chemical™
22.60 - 115.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 16940-66-2
Moleculaire formule BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
MDL-nummer MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10409190
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/2560/45
10 g
22.60
10599010
missing translation for 'viewDocuments'
Fisher Chemical
S/2560/46
25 g
38.90
10703621
missing translation for 'viewDocuments'
Fisher Chemical
S/2560/48
100 g
115.00
Description
Description
Spécification
Identifiants chimiques
16940-66-2
37.83
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
[BH4-].[Na+]
BH4Na
MFCD00003518
sodium boranuide
Spécification
360°C
White
Powder/Solid
MFCD00003518
[BH4-].[Na+]
37.83
Plastic powder jar
16940-66-2
11
BH4Na
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
sodium boranuide
37.83g/mol
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sodium borohydride
Mention d'avertissement
  • Gevaar
Catégorie de danger
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
Mention de danger
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Conseils de prudence
  • P223-Contact met water vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.