Learn More
Sodium Azide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
69.85 - 200.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 26628-22-8 |
---|---|
Moleculaire formule | N3Na |
Molecular Weight (g/mol) | 65.011 |
MDL-nummer | 3536 |
InChI Key | PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german |
PubChem CID | 33557 |
ChEBI | CHEBI:278547 |
IUPAC Name | sodium;azide |
SMILES | [N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10050520
|
Fisher Chemical
S/2380/48 |
100 g |
69.85
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10274060
|
Fisher Chemical
S/2380/53 |
500 g |
200.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
26628-22-8 | |
65.011 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
33557 | |
sodium;azide |
N3Na | |
3536 | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
CHEBI:278547 | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] |
Specificatie
300°C | |
26628-22-8 | |
10 | |
N3Na | |
sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german | |
[N-]=[N+]=[N-].[Na+] | |
65.011 | |
CHEBI:278547 | |
Plastic powder jar |
275°C | |
White | |
Powder/Solid | |
3536 | |
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;azide | |
33557 | |
65.01g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Sodium azide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H310-Dodelijk bij contact met de huid.
- H373-Kan schade aan organen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH032-Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
- P330-De mond spoelen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P350-BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.