Learn More
Fisherbrand™ Reageerbuisje met dunne rand, natronkalkglas
Vervaardigd van natronkalkglas en gemaakt met lichte wanden. De Fisherbrand™-reageerbuisjes van natronkalkglas met lichte wanden en een rand zijn ideaal voor algemene meng- en laboratoriumtoepassingen.
Merk:  Fisherbrand™ FB63105
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11962188
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Features: rimmed light walls
  • Withstands: moderate warming
  • Complies to: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
ISO 4142
Natronkalkglas
Ja
150 mm
100 per verpakking
16 mm