Learn More
Boekel Scientific™ Slide Moat™ Hybridization Incubator
Temperature Range: Ambient +5°C to 100°C
2490.00
Specificatie
Type controller PID
Temperatuurbereik (metrisch) Ambient +5° to 100°C
Type Hybridization Incubator
Temperatuuruniformiteit Typically ±0.2°C
Garantie 2 Years
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Spanning Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Spanning Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10630394
Bekijk documenten
Boekel Scientific™
240000-2
230 V Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Versatile microscope slide incubator
  • At home in clinical or basic research laboratory
  • Designed for in situ hybridization or denaturation, plus all slide drying and warming procedures used in histology, cytology, or pathology Range: 5°C above ambient to 100°C PID controller for easy temperature selection, rapid heating (ambient to 65°C in 20 minutes), and excellent stability (typically ±0.2°C or better throughout operating range)
  • Tight-fitting tempered glass lid seals to integral gasket on heating base; airtight seal maintains saturated atmosphere overnight with only a few drops of water
  • Accommodates up to 30 standard (1 × 3 in.) microscope or specially designed in situ slides in three rows of ten each
Specificatie
Specificatie
PID
Hybridization Incubator
2 Years
40.6 cm
14.6 cm
35 cm
10.4 kg
8.2 kg
Ambient +5° to 100°C
Typically ±0.2°C
16 in.
5.75 in.
13.75 in.
23 lb.
18 lb.