Learn More
Silicon carbide, beta-phase, nanopowder
Codice prodotto. p-4407789
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
S.A. 70 to 90 m2/g | CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Silicon carbide can be used form very hard ceramics that are widely used in applications requiring high endurance, such as car brakes, car clutches and ceramic plates in bulletproof vests. Electronic applications of silicon carbide as light-emitting diodes (LEDs) and detectors in early radios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 409-21-2
Formula molecolare CSi
Molecular Weight (g/mol) 40.10
Numero MDL MFCD00049531
InChI Key HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMILES [C-]#[Si+]
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon carbide
Punto di fusione 2700°C
Nota nome beta-phase
Colore Black to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water
IUPAC Name methanidylidynesilylium
Peso formulazione 40.1
Odore Odorless
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato