Learn More
Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin
Take advantage of acidified or non-acidified formulations with the Epredia™ Shandon™ Harris Hematoxylin. This product does not employ a mercury-based oxidizing agent, thus removing a possible source of environmental contamination.
Merk:  Epredia™ 6765002
127.96 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24374" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12637926
  • 138.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Acidifed: Intensely stained, blue-black nuclei
  • Non-acidified: Intensely stained, blue-black nuclei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Hematoxylin
4L
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H371-Kan schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen