Learn More
Epredia™ Shandon™ EA-65 Stain
Improve the expression of eosin-stained components with Epredia™ Shandon™ EA-65 Stain, which contains a lower concentration of light green.
87.15 - 141.00
Specificatie
Type Cellular Components Stain
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12519996
Bekijk documenten
Epredia™
6766003
2 x 1L
87.15
12647936
Bekijk documenten
Epredia™
6766004
4L
141.00
Beschrijving
Beschrijving
  • Polychromatic cytoplasmic stain
  • Ideal for thicker non-GYN preparations
  • Biological Stain Commission-certified dye
Specificatie
Specificatie
Cellular Components Stain