Learn More
SGE™ Thermo Scientific™ GC Autosampler Syringes
Incorporate SGE's Diamond Syringe Technology
132.00 - 255.00
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) Gas chromatography
Producttype GC Autosampler Syringe
Aantal Ea.
Soort naaldpunt Cone
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Naaldmeter Type verbinding Diameter (Engels) buiten naald Lengte (Engels) naald Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Naaldmeter Type verbinding Diameter (Engels) buiten naald Lengte (Engels) naald Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10579072
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
SGE™
000655
26 G Removable 0.018 in. 2 in.
255.00
1 stuk
11947234
Bekijk documenten
SGE™
004670
23 G Fixed 0.024 in. 2.7 in.
132.00
Beschrijving
Beschrijving
  • Accuracy and reproducibility: ±1% (dispensed volume) (±2% for 0.5μL and 1μL syringes)
  • Borosilicate glass barrel outer diameter (OD): 0.5μL = 6.5mm, 1μL = 8mm, 5μL to 250μL = 6.5mm
  • Scale Length: 0.5μL = 27.05mm, 1μL to 250μL = 54.1mm
  • International Standards traceability
  • Needle Point Style: Cone
Specificatie
Specificatie
Gas chromatography
GC Autosampler Syringe
Ea.
Cone